Diethylammoniumchlorid
Lieferant: Molekula
MOLEM55321156EA 0 CHF
MOLEM55321156
Diethylammoniumchlorid
Diethylammoniumchlorid
Formel: C₄H₁₂ClN
MW: 109,6 g/mol
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 220…225 °C
Dichte: 1,0475 g/cm³ (21 °C)
MDL Number: MFCD00012499
CAS-Nummer: 660-68-4
EINECS: 211-541-9
Merck Index: 13,03138