Diethylammoniumchlorid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Diethylammonium chloride
A13637.0B A13637.0I A13637.30
A13637.0BEA 173 CHF
A13637.0B A13637.0I A13637.30
Diethylammoniumchlorid 99%
Diethylammoniumchlorid
Purity: 99% CAS No.: 660-68-4 Molecular Formula: (CH3CH2)2NH.HCl Formula Weight: 109.60 Melting Point: 227-230° Boiling Point: 320-330° Merck Reference: 14,3111 MDL No.: MFCD00012499
Formel: C₄H₁₂ClN
MW: 109,6 g/mol
Siedepunkt: 320…330 °C
Melting Pt: 227…230 °C
Dichte: 1.0475 g/cm³ (21 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012499
CAS-Nummer: 660-68-4
EINECS: 211-541-9
Merck Index: 14,3111