Diethylammoniumchlorid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Diethylammonium chloride
155890010
155891000
155895000
155890051
ACRO155890010EA
93
CHF
ACRO155890010
ACRO155891000
ACRO155895000
ACRO155890051
Diethylammoniumchlorid 99%
Diethylammoniumchlorid
Formel:
C₄H₁₂ClN MW: 109,6 g/mol Siedepunkt: 320…330 °C (760 mmHg) Melting Pt: 227…230 °C Dichte: 1,0475 g/cm³ (21 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012499 CAS-Nummer: 660-68-4 EINECS: 211-541-9 Merck Index: 13,03138 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 227 to 230 °C |
Loss on drying | ≤1 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
UV | at 420 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |