TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid) ≥99,5%, Proteomik-Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: Trometamol HydrochloridTris(hydroxymethyl)methylamin Hydrochlorid2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diolhydrochloridTHAM HCl2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol HClTris(hydroxymethyl)methylammoniumchloridTRIS HCl
M108-1KGEA 281 CHF
M108-1KG
TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid) ≥99,5%, Proteomik-Qualität
TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid)
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
MW: 157,6 g/mol
Melting Pt: 150…152 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012590
CAS-Nummer: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Merck Index: 12,09902
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/01/2297601.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Kalzium < 0,0001%
Kupfer < 0,0001 %
DNasen Keine nachgewiesen
Elektrophorese Entspricht
Unlösliche Bestandteile < 0,001 %
Eisen < 0,001 %
Blei < 0,0001 %
Magnesium < 0,0001 %
Mangan < 0,0001 %
pH (0.1M, Wasser)@25°C 4,2 - 4,9
Proteasen Keine nachgewiesen
Reinheit > 99,5
RNasen Keine nachgewiesen
Zink ≤ 0,0001%