Iod 0.05 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09910.0001EA
86.4
CHF
1.09910.0001
Iod 0.05 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Iod
Formel:
I₂ MW: 253,81 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011355 CAS-Nummer: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.38 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.7 (H2O, 20 °C) |