Ammoniumthiocyanat 0.1 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: AmmoniumsulfocyanidAmmoniumrhodanid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09900.0001EA 45.7 CHF
1.09900.0001
Ammoniumthiocyanat 0.1 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Ammoniumthiocyanat
Formel: NH₄SCN
MW: 76,12 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011428
CAS-Nummer: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 (H2O, 20 °C)