Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.5 N in wässriger Lösung, Acculute™ standarmäßig volumetrische Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Caustic soda
88620.LQ 88620.LS
88620.LQEA 75.1 CHF
88620.LQ 88620.LS
Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.5 N in wässriger Lösung, Acculute™ standarmäßig volumetrische Lösung
Sodium hydroxide
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 1824 MDL No.: MFCD00003548
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 323
Dichte: 1.327 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627