Kaliumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 1.0 M KOH (1.0N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyms:
Potash caustic, Caustic potash
38073-1EA
38073-6X1EA
38073-1EAEA
62.12
CHF
38073-1EA
38073-6X1EA
Kaliumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 1.0 M KOH (1.0N) volumetrische Lösung, Fluka™
Kaliumhydroxid
Concentrate for 1L standard solution
Formel:
KOH MW: 56.11 g/mol Siedepunkt: 100 °C Melting Pt: 360 Dichte: 1.29…1.37 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8 II Merck Index: 12,07806 |
Spezifikation Testergebnisse
Factor | 0.998 - 1.002 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |