Schwefelsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1 L, 0.5 M H2SO4 (1.0 N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
38294-1EA 38294-6X1EA
38294-1EAEA 44.11 CHF
38294-1EA 38294-6X1EA
Schwefelsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1 L, 0.5 M H2SO4 (1.0 N) volumetrische Lösung, Fluka™
Schwefelsäure
Concentrate for 1 L standard solution
Formel: H₂SO₄
Siedepunkt: >100 °C (1,013 hPa)
Dichte: 1,180 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective