Schwefelsäure 0.5 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09981.0001EA
37.1
CHF
1.09981.0001
Schwefelsäure 0.5 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Schwefelsäure
Formel:
H₂SO₄ MW: 98,08 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS-Nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 2796 ADR: 8, |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble,(caution ! development of heat) |
Boiling Point | 135 °C |
Density | 1.29 g/cm3 (20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |