Schwefelsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.05 M H2SO4 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
32043-1EA 32043-6X1EA
32043-1EAEA 33.39 CHF
32043-1EA 32043-6X1EA
Schwefelsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.05 M H2SO4 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Schwefelsäure
Concentrate for 1L standard solution
Formel: H₂SO₄
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective