Schwefelsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.005 M H2SO4 (0.01N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
38308-1EAEA 92.7 CHF
38308-1EA
Schwefelsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.005 M H2SO4 (0.01N) volumetrische Lösung, Fluka™
Schwefelsäure
Concentrate for 1L standard solution
Formel: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1,013 hPa)
Dichte: 1,010 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
UN: 3264
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective