Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.5 M HCl (0.5N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyms:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
38285-1EA
38285-6X1EA
38285-1EAEA
46.69
CHF
38285-1EA
38285-6X1EA
Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.5 M HCl (0.5N) volumetrische Lösung, Fluka™
Salzsäure
Concentrate for 1L standard solution
Formel:
HCl Dichte: 1.11 g/cm³ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Factor | 0.998 - 1.002 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |