Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.2 M HCl (0.2N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
38287-1EA 38287-6X1EA
38287-1EAEA 72.5 CHF
38287-1EA 38287-6X1EA
Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.2 M HCl (0.2N) volumetrische Lösung, Fluka™
Salzsäure
Concentrate for 1L standard solution
Formel: HCl
Dichte: 1.11 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective