EDTA Dinatriumsalz Konzentrat zur Verdünnung zu 0.01 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Ethylendinitrilotetratetraessigsäure DinatriumsalzDinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetatEDTA-Na2Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure DinatriumsalzEthylendiamintetraessigsäure DinatriumsalzEdetinsäure DinatriumsalzIdranal IIIKestranal® 2S
Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung
32068.603EA 49.6 CHF
32068.603
EDTA Dinatriumsalz Konzentrat zur Verdünnung zu 0.01 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
EDTA Dinatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MW: 336,21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C) 0.00995 - 0.01005 mol/l