Palladium 5% auf Bariumsulfat, Pulver Hydrierkatalysator (oxidierte Form), nicht reduziert
Lieferant: Thermo Scientific
21162.09 21162.18
21162.09EA 315 CHF
21162.09 21162.18
Palladium 5% auf Bariumsulfat, Pulver Hydrierkatalysator (oxidierte Form), nicht reduziert
Palladium
Appearance: Pale brown MDL No.: MFCD03613605
Hydrodehalogenation, Rosenmund reduction, asymetric hydrogenation
Formel: Pd
MW: 106,420 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6