Palladium 5% auf Bariumsulfat, Pulver Hydrierkatalysator, reduziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11722.14
11722.22
11722.88
11722.14EA
790
CHF
11722.14
11722.22
11722.88
Palladium 5% auf Bariumsulfat, Pulver Hydrierkatalysator, reduziert
Palladium
Appearance: Grey-black
MDL No.: MFCD03613605
Formel:
Pd MW: 106,420 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS-Nummer: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 |