Silbernitrat 10% in wässriger Lösung
Lieferant: CLIN-TECH
Gefahr
Synonyms: Höllenstein
CTEH64129/5EA 0 CHF
CTEH64129/5
Silbernitrat 10% in wässriger Lösung
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg