Ammoniaklösung 30 - 33%
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
A990.1 A990.2
ROTHA990.1EA 25.8 CHF
ROTHA990.1 ROTHA990.2
Ammoniaklösung 30 - 33%
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Siedepunkt: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –60…–57.5 °C
Dichte: 0.88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III