Ammoniaklösung 25%
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
5460.1 5460.2 5460.3 5460.4
ROTH5460.1EA 28.2 CHF
ROTH5460.1 ROTH5460.2 ROTH5460.3 ROTH5460.4
Ammoniaklösung 25%
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Siedepunkt: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –60…–57.5 °C
Dichte: 0.88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III