Ammoniaklösung 25%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
21191.364EA 65.5 CHF
21191.364 21191.450
Ammoniaklösung 25%, TECHNICAL
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Siedepunkt: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –60…–57.5 °C
Dichte: 0.907 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 24 - 26 %