Ammoniaklösung 25%
Lieferant: EUROCLONE
Gefahr
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
EMR272001 EMR272005 EMR272025A
EURLEMR272001EA 0 CHF
EURLEMR272001 EURLEMR272005 EURLEMR272025A
Ammoniaklösung 25%
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Siedepunkt: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –60…–57.5 °C
Dichte: 0.88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8 III