Tetramethylammoniumhydroxid 25% in wässriger Lösung
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
HONE17741.5000EA 0 CHF
HONE17741.5000
Tetramethylammoniumhydroxid 25% in wässriger Lösung
Tetramethylammonium hydroxide
Formel: C₄H₁₃NO
MW: 91,15 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008280
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8,II