Tetramethylammoniumhydroxid 25% water
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
420521000
420520010
420520050
ACRO420521000EA
42.7
CHF
ACRO420521000
ACRO420520010
ACRO420520050
Tetramethylammoniumhydroxid 25% water
Tetramethylammonium hydroxide
Formel:
C₄H₁₃NO MW: 91.15 g/mol Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa) Melting Pt: –25 °C Dichte: 1.014 g/cm³ Flash-Pt: >95 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008280 CAS-Nummer: 75-59-2 EINECS: 200-882-9 UN: 1835 ADR: 8 II Merck Index: 14,09224 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Solution |
Refractive index | 1.3780 to 1.3840 (20°C, 589 nm) |
Titration with HCl | 23 to 27 % |
GC | ≥97.5 % |