Tetraethylammoniumhydroxid 35% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Tetrylammonium hydroxide
36560.22
36560.36
36560.A3
36560.22EA
136
CHF
36560.22
36560.36
36560.A3
Tetraethylammoniumhydroxid 35% (w/w) in wässriger Lösung
Tetraethylammoniumhydroxid
CAS No.: 77-98-5
Molecular Formula: C8H21NO
Formula Weight: 147.26
Physical Form: Liquid
Density: 1.023
Refractive Index: 1.4040
Merck Reference: 14,9201
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00009024
Formel:
C₈H₂₁NO Dichte: 1.023 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009024 CAS-Nummer: 77-98-5 EINECS: 201-073-3 UN: 3267 ADR: 8,II Merck Index: 14,9201 |