Tetrabutylammoniumhydroxid 40% in wässriger Lösung
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
5026.1
5026.2
ROTH5026.1EA
34.2
CHF
ROTH5026.1
ROTH5026.2
Tetrabutylammoniumhydroxid 40% in wässriger Lösung
Tetrabutylammoniumhydroxid
Formel:
C₁₆H₃₇NO MW: 259.48 g/mol Melting Pt: 29.85 Dichte: 0.968 Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00009425 CAS-Nummer: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN: 3267 ADR: 8 II |