Tetrabutylammoniumhydroxid 40% w/w methanol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
366321000
366325000
366320025
ACRO366321000EA
93.9
CHF
ACRO366321000
ACRO366325000
ACRO366320025
Tetrabutylammoniumhydroxid 40% w/w methanol
Tetrabutylammoniumhydroxid
Formel:
C₁₆H₃₇NO MW: 259.48 g/mol Melting Pt: –98 °C Dichte: 0.91 g/cm³ Flash-Pt: 12 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009425 CAS-Nummer: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN: 3286 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear to slightly hazy colorless to light yellow Solution |
Titration with HClO4 | ≥40 % |