Bariumchlorid 10% in wässriger Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
164735PEA
152
CHF
164735P
Bariumchlorid 10% in wässriger Lösung
Barium chloride
Formel:
BaCl₂ MW: 208,24 g/mol Siedepunkt: >100 °C (1013 hPa) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003445 CAS-Nummer: 10361-37-2 EINECS: 233-788-1 UN: 3287 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (M/V) | 9,95 - 10,00 % |
pH-Wert (25 °C) | 6,5 - 7,5 |