Rubidiumhydroxid 50% (w/w) in wässriger Lösung , 99.6% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
10565.NC 10565.NE
10565.NCEA 216 CHF
10565.NC 10565.NE
Rubidiumhydroxid 50% (w/w) in wässriger Lösung , 99.6% (Metall-Basis)
Rubidium hydroxide
Purity: 99.6+% CAS No.: 1310-82-3 Molecular Formula: HORb Formula Weight: 102.48(anhy) Physical Form: Liquid Appearance: Pale yellow Merck Reference: 14,8285 UN No.: 2677 MDL No.: MFCD00011194
Formel: RbOH
Siedepunkt: 1390 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 300…302 °C
Dichte: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011194
CAS-Nummer: 1310-82-3
EINECS: 215-186-0
UN: 2677
ADR: 8,II
Merck Index: 14,8285