Natriumhydroxid 50% in wässriger Lösung
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Caustic soda
8655.1 8655.2
ROTH8655.1EA 30.6 CHF
ROTH8655.1 ROTH8655.2
Natriumhydroxid 50% in wässriger Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 9…10 °C
Dichte: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627