Natriumhydroxid 25% in wässriger Lösung, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyms: Caustic soda
2613.5000PEEA 778 CHF
2613.5000PE 2613.9025PE 2613.9950
Natriumhydroxid 25% in wässriger Lösung, J.T.Baker®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 9…10 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (NaOH) 24.4 - 25.6 %
Appearance (clear, colorless liquid) passes test
Endotoxin Concentration (EU/ml) max. 2.0
Sodium Carbonate (Na2CO3) max. 0.6 %
Trace Impurities (in ppm)Chlorides (as Cl) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) max. 0.5
Trace Impurities (in ppm)Heavy Metals (as Pb) max. 1