Kaliumhydroxid 50% aqueous solution
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
7949.1 7949.2
ROTH7949.1EA 35.9 CHF
ROTH7949.1 ROTH7949.2
Kaliumhydroxid 50% aqueous solution
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
MW: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Melting Pt: 360
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806