Schwefelsäure 62% analytisches Reagens, für die Fettbestimmung in Käse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
4.80531.1000
4.80531.2500
4.80531.1000EA
115
CHF
4.80531.1000
4.80531.2500
Schwefelsäure 62% analytisches Reagens, für die Fettbestimmung in Käse, Supelco®
Schwefelsäure
Formel:
H₂SO₄ MW: 98.08 g/mol Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa) Melting Pt: 10.38 Dichte: 1.5…1.8 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS-Nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble,(caution ! development of heat) |
Density | 1.52 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) strongly acid |