Schwefelsäure 10%, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Achtung
4.80704.1000 4.80704.9950
4.80704.1000EA 87.3 CHF
4.80704.1000 4.80704.9950
Schwefelsäure 10%, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 330
Melting Pt: 10.38
Dichte: 1.066 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II