ortho-Phosphorsäure in Wasser ≥85% (w/w) ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Phosphoric acid
695017-100ML 695017-2.5L
695017-100MLEA 71.65 CHF
695017-100ML 695017-2.5L
ortho-Phosphorsäure in Wasser ≥85% (w/w) ACS, Fluka™
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Siedepunkt: 158 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: 21 °C
Dichte: 1.71 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 85.0 %
Volatile acids (CH₃COOH) Max. 0.001 %
Water insoluble matter Max. 0.001 %
Arsenic (As) Max. 1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.003 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.002 %
Manganese (Mn) Max. 0.5 ppm
Sodium (Na) Max. 0.025 %
Antimony (Sb) Max. 0.002 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 3 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.003 %
Reducing impurities complying
APHA Max. 10
Vapor Density 3.4 (vs air)