Salpetersäure 69%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Nitric acid solution
MQ300
1.01799.1000 1.01799.2500 1.01799.2510 1.01799.0510 1.01799.1010
1.01799.1000EA 98.4 CHF
1.01799.1000 1.01799.2500 1.01799.2510 1.01799.0510 1.01799.1010
Salpetersäure 69%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Salpetersäure
Formel: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Siedepunkt: 87
Melting Pt: –42 °C
Dichte: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1) II
Merck Index: 13,06610
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -41 °C
Boiling Point 122 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.4 hPa (20 °C)
Density 1.41 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material