Silbernitrat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Roth Carl
Achtung
K713.1 K713.2
ROTHK713.1EA 126 CHF
ROTHK713.1 ROTHK713.2
Silbernitrat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM