Silbernitrat 0.02 M AgNO3 (0.02N) ≥99% volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyms: Höllenstein
34296-1LEA 162.23 CHF
34296-1L
Silbernitrat 0.02 M AgNO3 (0.02N) ≥99% volumetrische Lösung, Fluka™
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Dichte: 1,015 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.995 - 1.005