Cer(IV)sulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: Cerdisulfat
ROTHP719.1EA 110.4 CHF
ROTHP719.1
Cer(IV)sulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Cer(IV)sulfat
Formel: Ce(SO₄)₂
MW: 332,24 g/mol
MDL Number: MFCD00148852
CAS-Nummer: 13590-82-4
EINECS: 237-029-5
UN: 3264
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02002