Iod 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, Titripur® volumetrische Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09098.1000EA
147
CHF
1.09098.1000
Iod 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, Titripur® volumetrische Lösung, Supelco®
Iod
Formel:
I₂ MW: 253,81 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011355 CAS-Nummer: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 ADR: 8,II |