Iod 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Lieferant: REAGECON
I2005F I2005W
REGEI2005FEA 62.4 CHF
REGEI2005F REGEI2005W
Iod 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Iod
Formel: I₂
MW: 253.81 g/mol
Siedepunkt: 184.3
Melting Pt: 114
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3264
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05036