Iod standardisierte Lösung 0.1 N in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
35634.K2EA 122 CHF
35634.K2
Iod standardisierte Lösung 0.1 N in wässriger Lösung
Iod
Formel: I₂
MW: 253,81 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3264
ADR: 8,II