Ammoniumeisen(II)sulfat 0.12 mol/l (0.12 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung, für die CSB-Bestimmung entsprechend der Norm NF T 90-101
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: FerroammoniumsulfatEisen(II)ammoniumsulfat
30884.291EA 77.5 CHF
30884.291
Ammoniumeisen(II)sulfat 0.12 mol/l (0.12 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung, für die CSB-Bestimmung entsprechend der Norm NF T 90-101
Ammoniumeisen(II)sulfat
Für längere Lagerung ungeeignet. Vor Gebrauch Titer überprüfen.
Formel: H₈FeN₂O₈S₂
MW: 284,05 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051039
CAS-Nummer: 10045-89-3
EINECS: 233-151-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C, at filling) 0.1198 - 0.1202 mol/l
NIST traceable Confirmed
Measure the titer before use.