Ammoniumeisen(II)sulfat 0.05 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: FerroammoniumsulfatEisen(II)ammoniumsulfat
30882.294EA 98.9 CHF
30882.294
Ammoniumeisen(II)sulfat 0.05 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung
Ammoniumeisen(II)sulfat
Formel: H₈FeN₂O₈S₂
MW: 284,05 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051039
CAS-Nummer: 10045-89-3
EINECS: 233-151-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed