Ammoniumthiocyanat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyms: AmmoniumsulfocyanidAmmoniumrhodanid
4650.EA 31.5 CHF
4650.
Ammoniumthiocyanat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Ammoniumthiocyanat
Formel: NH₄SCN
MW: 76,12 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011428
CAS-Nummer: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer (mol/l) 0.0998-0.1002