Ammoniumthiocyanat standardisierte Lösung 0.1 N in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
35580.K2
35580.K7
35580.K2EA
87.9
CHF
35580.K2
35580.K7
Ammoniumthiocyanat standardisierte Lösung 0.1 N in wässriger Lösung
Ammoniumthiocyanat
Molecular Formula: NH4SCN
Formula Weight: 76.12
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011428
Formel:
NH₄SCN Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011428 CAS-Nummer: 1762-95-4 EINECS: 217-175-6 |