Ammoniumthiocyanat 0.05 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: AmmoniumrhodanidAmmoniumsulfocyanid
302635.1000EA 44 CHF
302635.1000
Ammoniumthiocyanat 0.05 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung
Ammoniumthiocyanat
Formel: NH₄SCN
MW: 76,12 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011428
CAS-Nummer: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6