Tetrabutylammoniumhydroxid 1.0 M in wässriger Lösung für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
43662.AE
43662.AC
43662.AP
43662.AEEA
380
CHF
43662.AE
43662.AC
43662.AP
Tetrabutylammoniumhydroxid 1.0 M in wässriger Lösung für die HPLC
Tetrabutylammoniumhydroxid
CAS No.: 2052-49-5
Molecular Formula: C16H37NO
Formula Weight: 259.48
Flash Point: None
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Air Sensitive
Beilstein Reference: 3571228
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00009425
Phase transfer catalyst, electrolyte in polarography, ion-pair extraction
Formel:
C₁₆H₃₇NO MW: 259.48 g/mol Melting Pt: 29.85 Dichte: 0.968 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009425 CAS-Nummer: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN: 3267 ADR: 8 II |