Tetrabutylammoniumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in Toluol/ Methanol für die Titration in nichtwässrigen Flüßigkeiten
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
123531000 123535000 123530025
ACRO123531000EA 59.4 CHF
ACRO123531000 ACRO123535000 ACRO123530025
Tetrabutylammoniumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in Toluol/ Methanol für die Titration in nichtwässrigen Flüßigkeiten
Tetrabutylammoniumhydroxid
Formel: C₁₆H₃₇NO
Dichte: 0.85 g/cm³
Flash-Pt: 4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009425
CAS-Nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration with HClO4 0.09 to 0.11 M
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure