Magnesiumchlorid 1 mol/l (2 N) in wässriger Lösung

Lieferant: EUROCLONE

EMR169001 EMR169500
EURLEMR169001EA 0 CHF
EURLEMR169001 EURLEMR169500
Magnesiumchlorid 1 mol/l (2 N) in wässriger Lösung
Magnesium chloride
Formel: MgCl₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011106
CAS-Nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR